Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 filters | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
Informacje o tej pozycji
936,00 zł
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with OSHA ID 160
description
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
37 mm
filter diam.
37 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| pore size 82 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 82 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 37 mm | diam. 13 mm | diam. 25 mm | diam. 142 mm |
| material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?