Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 filters | Sprawdź dostępność w koszyku | 691,00 zł |
Informacje o tej pozycji
691,00 zł
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with NIOSH 7400,7402, in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- For use in biological and environmental monitoring applications.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 37 mm | diam. 13 mm | diam. 90 mm |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5