Przejdź do
PX1835
2-Propanol
≥99.5% (GC), meets USP/NF
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
2-Propanol, 2-Propanol,IPA, 2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
19 780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
19 780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alkohol izopropylowy, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001 meq/g Titrable acid, ≤0.0001 meq/g Titrable base, ≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde), ≤0.2% Water (H2O), ≤2 ppm Benzene (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
PX1835P-4 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Test (GC): 99,5% min
Związki karbonylowe (aceton lub propionaldehyd): 0,002% max
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne ze standardem
Rozpuszczalność w wodzie: Aby przejść test
Miareczkowalny kwas: 0.0001meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.0001meq/g max
Woda (H2O): 0,2% max
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001728I9030W292912
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
natural, ≥98%, FG
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥98%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
7.0 (20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izopropylowy
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the storage temperature range for item PX1835, Isopropyl Alcohol?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for item PX1835, Isopropyl Alcohol, is between +2°C to +25°C
      Helpful?
  2. Is 2-propanol (IPA) available in a plastic bottle?
    1 answer
    1. The products PX1835-9 and PX1835-7 are both available in plastic bottles.