Przejdź do
PSST010R
Płytka do hodowli komórek Millicell-24
pore size 3 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
Synonim(y):
Millicell-24 Cell Culture Insert Plate, Millicell® 24 Cell Culture Insert Plate PET 1µm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
polycarbonate membrane, polystyrene
Pore size:
3 μm
Sterility:
γ-irradiated, sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
polycarbonate membrane, polystyrene
description
  • 1/pack components: 24-well cell culture plate (1), single well feeder tray (1), 24-well receiver plate (1), lid (2)
  • 5/pack components: 24-well cell culture plates (5), 24 well receiver plate (5), lid (5)
sterility
γ-irradiated, sterile
shelf life
3 yr
feature
lid, automation compatible
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, cell migration: suitable, drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
L × W × H
127.76 mm × 85.48 mm × 20.32, with lid
filter diam.
9.5 mm
filtration area
0.7 cm2
plate size
24 wells
working volume
400 μL
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Płytki do hodowli komórkowych Millicell są opatentowanym urządzeniem zaprojektowanym do wspomagania wzrostu i różnicowania komórek śródbłonkowych i nabłonkowych linii komórkowych, w tym CaCo-2.
Urządzenie Millicell jest dostępne z PCF 0,4 µm i różnymi rozmiarami porów membrany PET. Płytka została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika i zawiera takie funkcje, jak wspomaganie wierzchołkowe ułatwiające pipetowanie i dostęp do warstwy podstawnej. Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia monowarstwy, płytki membranowe mają nóżki do podnoszenia płytki nad powierzchnią roboczą po zdemontowaniu z tacy podajnika. Studzienki odbiorcze w kształcie kropli łzy eliminują pęcherzyki powietrza podczas montażu płytek.
Płytki Millicell są zoptymalizowane do hodowli i utrzymywania monowarstw komórek o wysokiej integralności. Komórki hodowane na membranach płytek Millicell rosną lepiej niż na plastiku, ponieważ są odżywiane zarówno od strony wierzchołkowej, jak i podstawnej. Wzrost i funkcjonowanie komórek są bardziej zbliżone do warunków in vivo. Płytki Millicell są przeznaczone zarówno do analizy, jak i wzrostu komórek i mogą być używane ręcznie lub ze zautomatyzowanymi systemami siewu, podawania i płukania komórek
Dzięki temu kompletnemu systemowi można hodować, karmić i analizować komórki na jednej płytce z membranowym dnem. Płytka może być używana zarówno z tacą jednodołkową, jak i wielodołkową. W czasie analizy transportowej płytka jest po prostu przenoszona do wielodołkowej tacy transportowej w celu analizy.
Ta usprawniona konstrukcja zwiększa funkcjonalność:
- Systemami siewu i podawania
- zautomatyzowanymi systemami obsługi cieczy i pipetami zakresowymi
- Basolateralny i apikalny dostęp do komórek
- Systemy pomiaru przezbłonowej oporności elektrycznej (TEER)
Other Notes
24-well filter plate, 24-well receiver plate, lid
Automation Compatible: Yes
5-pack excludes single-well trays product PSSW010R5.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PSHT010RPSET010PSRP010
description
pore size 3 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
description
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible, pack of 1
description
pore size 8.0 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
description
pore size 1 μm, clear PET membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
pore size
3 μm
pore size
0.4 μm
pore size
8.0 μm
pore size
1 μm
material
polycarbonate membrane, polystyrene
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate
material
polystyrene plate, polycarbonate membrane
material
polystyrene plate, clear PET membrane
working volume
400 μL
working volume
0.4 mL
working volume
0.4 mL
working volume
0.4 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)