Przejdź do
PS1023
PhosphoDetect Anti-Smad3 (pSer423/425) królicze mAb (C25A9)
liquid, clone C25A9, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
C25A9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
7
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C25A9, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:50))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Gene Information
human ... SMAD3(4088)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację królików określonym immunogenem i fuzję splenocytów z nieśmiertelną linią komórkową. Rozpoznaje białko Smad3 o masie około 52 kDa fosforylowane przy Ser423/425.
PhosphoDetect Anti-Smad3 (pSer423/425) Rabbit mAb (C25A9) jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrywania Smad3 (pSer423/425).
Rozpoznaje białko Smad3 o masie około 52 kDa fosforylowane przy Ser423/425 w komórkach HT-1080 poddanych działaniu TGF-β1.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsca fosforylacji Ser 423/425 Smad3, sprzężony z KLH.
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (1:50)
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µg/ml BSA, 50% glicerolu pH 7,5.
Other Notes
Attisano, L., et al. 2002. Science 296, 1646.
Moustakas, A., et al. 2001. J. Cell Sci. 114, 4359.
Wrana, J. 2000. Science 23, 1.
Nie reaguje krzyżowo z innymi białkami Smad. W przypadku immunoblottingu inkubować membranę z przeciwciałem rozcieńczonym w TBS zawierającym 5% BSA, 0,1% Tween®-20 detergent przez noc w temperaturze 4°C z delikatnym wytrząsaniem. Należy pamiętać, że jest to królicze przeciwciało monoklonalne i wymaga użycia przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi. Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana w mysim, szczurzym, małpim, bydlęcym, xenopus i zebrafish Smad3, ale reaktywność krzyżowa nie została przetestowana. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PK1010PS1019324865
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
-
clone
C25A9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SMAD3(4088)
Gene Information
human ... SYK(6850)
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1