Merck
PMEF-DR4X-M
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy
Mouse
Synonim(y):
MEF Feeder Cells, DR4 PMEFs, DR4 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Specialty Media, EmbryoMax®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy, PMEF, Strain DR4, Irradiated, Passage 3
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Gama komórek PMEF EmbryoMax zapewnia badaczom wygodne rozwiązanie do hodowli komórek ES, eliminując potrzebę czasochłonnej izolacji i przygotowania komórek zasilających. Wiele protokołów hodowli embrionalnych komórek macierzystych wymaga użycia pierwotnych mysich fibroblastów zarodkowych (PMEF). W tych protokołach komórki ES są zazwyczaj hodowane na monowarstwie komórek podporowych PMEF. Komórki zasilające pełnią dwie ważne role w hodowli komórek macierzystych: wydzielają kilka ważnych czynników wzrostu do pożywki, które pomagają utrzymać pluripotencję, a także zapewniają macierz komórkową dla wzrostu komórek ES.
Szczep DR4 komórek MEF jest odporny na neomycynę, higromycynę, puromycynę i 6-tioguaninę. Są one mitotycznie zatrzymywane przez napromieniowanie i nie proliferują.
Umieszczanie komórek MEF Feeder
Procedura:
1. Przed rozmrożeniem komórek zasilających PMEF, pokryć płytki/szklanki roztworem żelatyny.
2. Szybko rozmrozić fiolki PMEF w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i przenieść do probówki o pojemności 15 ml (zawierającej już 10 ml ciepłej pożywki dla komórek PMEF). Delikatnie odwrócić probówkę w celu rozprowadzenia i odwirować z prędkością 300 xg przez 4-5 minut.
3. Usunąć supernatant i ponownie zawiesić osad komórkowy w ciepłej pożywce PMEF Feeder Cell Medium.
4. Usunąć roztwór żelatyny z płytek/płytek i podzielić zawiesinę komórek zasilających PMEF na porcje o gęstości zalecanej w tabeli 4.1 przewodnika po protokole ES myszy.
5. Inkubować komórki PMEF Feeder w temperaturze 37°C z 5% CO2. Skorzystaj z rysunków 4A, B i C w przewodniku po protokole ES dla myszy, aby oszacować prawidłową gęstość i wygląd PMEF.
i wyglądu. Żelatynizowane płytki mogą być używane przez 12-14 dni.
Biochem/physiol Actions
Primary Mouse Embryo Fibroblasts
Preparation Note
Fiolki powinny być przechowywane w fazie gazowej ciekłego azotu.
Analysis Note
Cell Viability and Morphology: PASSED
Mycoplasma Testing: PASSED
Bacterial Testing: PASSED
Fungi Testing: PASSED
Other Notes
EmbryoMax PMEF, P3, Strain DR4, Irradiated: (Part number PMEF-DR4X) One (1) vial containing ≥4 x10^6 cells per vial.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)