Przejdź do
PHWP09025
MCE Membrane Filter, 0.3 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 filters
Przewidywany termin wysyłki09 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
882,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.3 μm pore size, 77 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
882,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHWP02500PHWP14250PHWP04700
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
diam.
90 mm
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)