Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
17 630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Cassette Media: 1 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.5 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane , regenerated cellulose
description
Filter code PLAC, Type V screen (open channel), prefiltration requirements: 100 µm
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
device size
0.5 m2
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.1 m2
width
17.8 cm , 7.0 in.
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa filter
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.5 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 2.0 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.5 m2 | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2 |
| matrix Ultracel® | matrix Ultracel® | matrix - | matrix Ultracel® |
| pore size 1 kDa filter | pore size 1 kDa filter | pore size - | pore size 1 kDa NMWCO |
| material regenerated cellulose , polyurethane , polypropylene screen | material regenerated cellulose , polypropylene screen, polyurethane | material - | material polyurethane adhesive, regenerated cellulose , polypropylene screen |
| technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) ultrafiltration: suitable, analytical sample preparation: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable, protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| parameter 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C | parameter 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C | parameter - | parameter 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Cassette Media: 1 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?