Przejdź do zawartości
P2PLACV01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 1 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Synonim(y):
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC V 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 1 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
General description
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLAC
Filter Type: Ultrafiltration
Features and Benefits
Type V screen (open channel)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Prefiltration Rquirements: 100 µm
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)