Przejdź do
MANTA4KIT
MAS-100 NT® Validation Protocol and Test Record Protocol Kit
A4 format
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116500
9160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
General description
MAS-100 NT® validation protocol and associated test record protocol kit is designed as a ready to use guide to perform the validation activities for the MAS-100 NT® air sampling pump. The validation protocol kit in A4 format ensures regulatory compliance of the pumps and guarantees consistent performance.
Application
MAS-100 NT® validation protocol kit is used for the validation of MAS-100 NT® pumps which samples environmental air inside cleanrooms and isolators.
Legal Information
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MANTLTKITMACGA4VP1MAVFA4VP2
compatibility
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
compatibility
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system.
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers