Przejdź do zawartości
MABF154B
Przeciwciało anty-CD8a (mysz), PE, klon 53-6.7
clone 53-6.7, from rat, PE
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
53-6.7, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
53-6.7, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
General description
Przeciwciało 53-6.7 reaguje z podjednostką alfa 32-34 kDa mysiego CD8, znaną jako CD8a lub CD8 alfa. CD8a może tworzyć homodimer (CD8 alfa-alfa), ale częściej ulega ekspresji jako heterodimer z drugim łańcuchem znanym jako CD8b lub CD8 beta. CD8 działa jako współreceptor w rozpoznawaniu antygenu i późniejszej aktywacji komórek T, która jest inicjowana po związaniu receptora komórek T (TCR) z cząsteczkami MHC klasy I zawierającymi antygen. Cytoplazmatyczne domeny CD8 zapewniają miejsca wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając wewnątrzkomórkowe zdarzenia sygnalizacyjne, które prowadzą do aktywacji komórek T, rozwoju i cytotoksycznych funkcji efektorowych. Cytotoksyczne limfocyty T CD8+ (CTL) odgrywają ważną rolę w indukowaniu śmierci komórek nowotworowych, a także komórek zakażonych wirusami, bakteriami lub pasożytami. Przeciwciało 53-6.7 jest szeroko stosowane jako marker fenotypowy dla ekspresji mysiej CD8a na cytotoksycznych limfocytach T, tymocytach, a także na niektórych typach komórek, które nie wyrażają również TCR, w tym na niektórych komórkach NK i limfoidalnych komórkach dendrytycznych.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało anty-CD8a (mysie), PE, klon 53-6.7 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD8a.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)