Merck
MABS1824
Przeciwciało anty-PTPRS, klon 9H3.1
clone 9H3.1, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase S, EC: 3.1.3.48, R-PTP-S, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase sigma, R-PTP-sigma
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9H3.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9H3.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRS(5802)
General description
Fosfataza tyrozynowo-białkowa typu receptorowego S (UniProt: Q13332; EC: 3.1.3.48, R-PTP-S, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase sigma, R-PTP-sigma) jest kodowana przez gen PTPRS (Gene ID: 5802) u człowieka. R-PTP-S jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I należącym do rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych. Opisano siedem izoform R-PTP-S, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. R-PTP-S jest wykrywana we wszystkich tkankach z wyjątkiem osocza i wątroby. Jest również wykrywana w plazmacytoidalnych komórkach dendrytycznych krwi obwodowej. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-29), który jest następnie odcinany. Dojrzałe białko ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 30-1282), domenę transbłonową (aa 1283-1303) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1304-1948). Zgłaszane jest rozszczepienie między aminokwasami 1197-1198, które oddziela domenę zewnątrzkomórkową od segmentu transbłonowego w procesie znanym jako zrzucanie ektodomeny. Proces ten jest zaangażowany w desensytyzację receptora, transdukcję sygnału i/lub lokalizację błonową. R-PTP-S służy jako receptor na powierzchni komórki, który wiąże się z glikozaminoglikanami, w tym proteoglikanami siarczanu chondroityny i proteoglikanem siarczanu heparanu. Wiązanie z proteoglikanami siarczanu chondroityny i siarczanu heparanu ma przeciwny wpływ na oligomeryzację R-PTP-S i regulację wzrostu neurytów. Przyczynia się do hamowania wzrostu neurytów i aksonów przez proteoglikany siarczanu chondroityny i odgrywa rolę w stymulowaniu wzrostu neurytów w odpowiedzi na proteoglikan siarczanu heparanu GPC2. Wykazano, że R-PTP-S jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu, zwłaszcza do rozwoju przysadki mózgowej i opuszki węchowej. Stwierdzono, że jest on szybko internalizowany, gdy komórki dendrytyczne są stymulowane ligandem TLR9 cytydyna-fosforan-guanozyna (CpG).
Zaobserwowano ~220 kDa; obliczono 217,04 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 96 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej fosfatazy tyrozynowo-białkowej typu receptorowego S (R-PTP-S). Sekwencja immunogenu jest zachowana we wszystkich izoformach.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1,000-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło PTPRS w wycinkach tkanek ludzkich migdałków, ludzkich płuc i ludzkiego raka szyjki macicy.
Anti-PTPRS, klon 9H3.1, nr kat. MABS1824, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym fosfatazę tyrozynowo-białkową S typu receptorowego i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 9H3.1 wykrywa fosfatazę tyrozynowo-białkową typu receptorowego S (R-PTP-S) w komórkach ludzkich. Celuje w epitop w obrębie 96 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTPRS in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c