Przejdź do
MABS1268
Przeciwciało anty-MCRS1, klon DON193B/C9
clone DON193B/C9, from rat
Synonim(y):
Microspherule protein 1, 58 kDa microspherule protein, Cell cycle-regulated factor p78, INO80 complex subunit J, MCRS2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DON193B/C9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DON193B/C9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MCRS1(10445)
General description
Białko mikrosferuli 1 (UniProt: Q96EZ8; znane również jako 58 kDa microspherule protein, Cell cycle-regulated factor p78, INO80 complex subunit J, MCRS1) jest kodowane przez gen MCRS1 (znany również jako INO80Q, MSP58) (Gene ID: 10445) u człowieka. MCRS1 jest białkiem jąderkowym, które jest wykrywane w jądrach, a na niższych poziomach w śledzionie, grasicy, prostacie, macicy, jelicie cienkim, okrężnicy i leukocytach. Jego najwyższe poziomy są zgłaszane we wczesnej fazie S i staje się niewykrywalny w fazie G2. Zgłoszono cztery izoformy MCRS1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. MCRS1 zawiera motyw lokalizacji jąderkowej (aa 113-123), domenę coiled-coil (aa 301-335) i domenę forkhead associated (FHA) (aa 363-419). MCRS1 wykazuje aktywność transformującą, która jest tłumiona przez homolog fosfatazy i tensyny (PTEN). Może modulować aktywność represora transkrypcji DAXX poprzez rekrutację go do nukleolu. MCRS1 tworzy kompleks z Mi-2 beta i białkiem palca RET (RFP) i kolokalizuje się w jąderku. Kompleks ten aktywuje aktywność promotora rRNA. (Ref.: Shimono, K., et al. (2005). J. Biol. Chem. 280(47); 39436-39447).
Zaobserwowano ~52 kDa; obliczono 51,80 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Mieszanina pełnej długości rekombinowanego ludzkiego białka Microspherule 1 znakowanego GST oraz C- i N-końcowych rekombinowanych fragmentów ludzkiego białka Microspherule 1 znakowanych GST.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MCRS1 w ludzkich migdałkach, ludzkiej śledzionie, komórkach HeLa i lizatach komórek Ramos (dzięki uprzejmości Giovanny Roncador, Ph.D., CNIO, Madryt, Hiszpania).
Anti-MCRS1, klon DON193B/C9, nr kat. MABS1268, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko Microspherule 1 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon DON193B/C9 wykrywa białko Microspherule 1 w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HCT116 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MCRS1 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA039057MABE1671MMABC1614M
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MCRS1(10445)
Gene Information
human ... MCRS1(10445)
Gene Information
human ... CCAR1(55749)
Gene Information
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
clone
DON193B/C9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4B9.1, monoclonal
clone
1B2D8, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash