Przejdź do
MABS1221
Przeciwciało anty-GLEPP1/PTPRO, klon 5C11
clone 5C11, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, Glomerular epithelial protein 1, Osteoclastic transmembrane protein-tyrosine phosphatase, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-OC, PTP phi, PTP-U2, PTPase U2, R-PTP-O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5C11, monoclonal
Application:
EM, IF, IHC
Citations:
2
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5C11, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat, rabbit
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRO(5800)
General description
200 kDa.
Fosfataza białkowo-tyrozynowa typu receptorowego O (EC 3.1.3.48; UniProt Q16827; znana również jako kłębuszkowe białko nabłonkowe 1, osteoklastyczna transmembranowa fosfataza białkowo-tyrozynowa, białkowa fosfataza tyrozynowa U2, PTP-OC, PTP phi, PTP-U2, PTPaza U2, R-PTP-O) jest kodowana przez gen PTPRO (znany również jako GLEPP1, NPHS6, PTPROT, PTPU2) (Gene ID 5800) u człowieka. Podocyty są złożonymi, podobnymi do neuronów komórkami postmitotycznymi przylegającymi do leżącej poniżej błony podstawnej kłębuszków nerkowych poprzez wyrostki stóp, które muszą przylegająco pokrywać obszar powierzchni filtracji, aby utrzymać normalną barierę filtracyjną. Białko nabłonka kłębuszkowego 1 (GLEPP1) jest białkową fosfatazą tyrozynową błony receptora podocytów zlokalizowaną na wierzchołkowej błonie komórkowej wyrostków stóp komórek nabłonka kłębuszków trzewnych (VGEC) i jest powszechnie stosowane jako marker podocytów do oceny gęstości podocytów. Zmienione wzorce barwienia GLEPP1 odnotowano w wycinkach nerek od osób z wrodzonym zespołem nerczycowym typu fińskiego (CNF), nefropatią z minimalnymi zmianami (MCN) i chorobą Hodgkina. GLEPP1 jest początkowo wytwarzany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-29), którego usunięcie daje dojrzałe białko z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 30-822), a następnie segmentem transbłonowym (a.a. 823-843) i domeną cytoplazmatyczną (a.a. 844-1216).
Immunogen
Epitop: Domeny 1-5 fibronektyny typu III.
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający domenom 1-5 fibronektyny typu III ludzkiego GLEPP1/PTPRO.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła utratę immunoreaktywności GLEPP1 jako miarę zmniejszenia gęstości podocytów (zubożenie podocytów) w tkankach nerek z glomerulopatią przeszczepową przy użyciu utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawków nerek (Yang, Y., et al. (2015). J. Am. Soc. Nephrol. 26(6):1450-1465).
Analiza immunofluorescencyjna: Przed oczyszczeniem w supernatancie hodowli hybrydoma klonu 5C11 wykryto immunoreaktywność GLEPP1 (PTPRO) głównie na procesach stóp komórek nabłonka kłębuszków trzewnych (VGEC) wzdłuż kłębuszków nerkowych (GBM) w utrwalonych manthanolem kriosekcjach, dorosłych ludzkich nerkach, podczas gdy zmienione wzory barwienia GLEPP1 zaobserwowano w skrawkach nerek od osób z wrodzonym zespołem nerczycowym typu fińskiego (CNF), nefropatią minimalnej zmiany (MCN) lub chorobą Hodgkina (Sharif, K.s disease (Sharif, K., et al. (1998). Exp. Nephrol. 6(3):234-244).
Analiza mikroskopii elektronowej: Przed oczyszczeniem w supernatancie hodowli hybrydoma klonu 5C11 wykryto immunoreaktywność GLEPP1 (PTPRO) w wierzchołkowym aspekcie wyrostków stopy i błonie komórkowej większych wyrostków w utrwalonych paraformaldehydem, zatopionych w parafinie skrawkach normalnych ludzkich nerek dorosłych, podczas gdy immunoreaktywność GLEPP1 była widoczna jako redystrybucja z kłębuszków nerkowych (GBM) na wierzchołkowej błonie komórkowej VGEC do mikrokosmków na skrawkach nerek od osób z wrodzonym zespołem nerczycowym typu fińskiego (CNF) lub nefropatią z minimalnymi zmianami (MCN) (Sharif, K., et al. (1998). Exp. Nephrol. 6(3):234-244).
Wykryj GLEPP1/PTPRO za pomocą tego przeciwciała anty-GLEPP1/PTPRO, klon 5C11 zatwierdzony do stosowania w immunohistochemii, immunofluorescencji, mikroskopii elektronowej.
Biochem/physiol Actions
Klon 5C11 rozpoznaje GLEPP1 (PTPRO) w ludzkich podocytach i neuronach, ale nie rozpoznaje izoform GLEPP1 pozbawionych domen 1-5 fibronektyny typu III w ich regionie zewnątrzkomórkowym w wielu innych komórkach. Klon 5C11 wykrył pasmo białka 200 kD w ekstraktach kłębuszkowych metodą Western blotting zarówno w warunkach redukujących, jak i nieredukujących i immunobarwił tylko trzewne komórki nabłonka kłębuszkowego (VGEC) w ludzkich tkankach kory nerkowej zarówno metodą immunohistochemii fluorescencyjnej, jak i niefluorescencyjnej (Sharif, K., et al. (1998). Exp. Nephrol. 6(3):234-244).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GLEPP1/PTPRO in human kidney tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS456MABS1824MABT213
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
unpurified
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PTPRO(5800)
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
Gene Information
human ... PTPRS(5802)
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
5C11, monoclonal
clone
scFvs 45, monoclonal
clone
9H3.1, monoclonal
clone
HG213, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c