Przejdź do
MABN780
Przeciwciało anty-PrP, klon DRM1-31
clone DRM1-31, from mouse
Synonim(y):
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DRM1-31, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
2070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DRM1-31, monoclonal
species reactivity
Syrian hamster
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRNP(5621)
General description
Białko o nazwie PrP jest komórkowym genem białka prionowego. Normalna forma wydaje się odgrywać rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej, transporcie żelaza i utrzymaniu osłonki mielinowej. PrP ma zarówno izoformy związane z błoną, jak i cytoplazmatyczne/jądrowe. Podstawowa izoforma jest zlokalizowana w błonie komórkowej w skupiskach kotwic lipidowych, a także w Golgim. Izoforma 2 jest cytoplazmatyczna i zostaje zlokalizowana w jądrze. Prp jest zwykle białkiem monomerycznym, ale zmutowana forma związana z chorobą tworzy oligomery odporne na proteazy, często z innym białkiem beta amyloidem. Zmutowana forma występuje w dużych ilościach w mózgu ludzi i zwierząt zakażonych zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi, takimi jak Kuru, choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), zespół Gerstmanna-Strausslera (GSS), trzęsawka, gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i pasażowalna encefalopatia norek.
Zaobserwowano ~36 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające PrP chomika syryjskiego.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PrP w rekombinowanych białkach PrP z wielu gatunków za pomocą testu ELISA przy użyciu DRM1-31, DRM1-60 i DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PrP w tkankach skrawków mózgu chomika z DRM1-31, DRM1-60 i DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PrP w normalnym ekstrakcie mózgu z wielu spcecies przy użyciu DRM2-118. DRM1-60 i DRM1-31 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Anti-PrP, klon DRM1-31 | MABN780 jest przeciwciałem przeciwko PrP do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii, ELISA.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
DRM1-60 wykazał silne wiązanie tylko z jednym peptydem (#29: NQVYYRPVDQYS) sugerującym liniowy epitop odpowiadający SHaPrP(159-170), zlokalizowany w pętli b2-a2. To przypisanie epitopu jest zgodne z wiązaniem DRM1-60 do PrPC u wszystkich badanych gatunków, z wyjątkiem człowieka i konia, które zawierają substytucje w tym regionie. Podczas gdy opisano przeciwciała z epitopami podobnymi do DRM2-118,(36) DRM1-60 i DRM1-31 mają unikalne epitopy, których wcześniej nie opisano. DRM1-60 wydaje się wiązać liniowy epitop zlokalizowany w pętli b2-a2, podczas gdy DRM1-31 ma konformacyjny epitop zlokalizowany na odsłoniętej powierzchni utworzonej przez bliskie sąsiedztwo pętli helisy b2-a2, N-końca helisy a2 i C-końca helisy a3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in syrian hamster brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PrP in 10 µg of syrian hamster brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN772P0110MABN2298M
clone
DRM1-31, monoclonal
clone
DRM1-60, monoclonal
clone
8H4, monoclonal
clone
POM2, monoclonal
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
sheep ... PRNP(493887)
Gene Information
mouse ... Prnp(19122)
species reactivity
Syrian hamster
species reactivity
bovine, porcine, mouse, Syrian hamster
species reactivity
bovine, mouse, monkey, human, sheep, rat
species reactivity
mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1