Przejdź do
MABN720
Przeciwciało anty-TBX1, klon 7E12.1
culture supernatant, clone 7E12.1, from mouse
Synonim(y):
T-box transcription factor TBX1, T-box protein 1, Testis-specific T-box protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7E12.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
7E12.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBX1(6899)
General description
Czynnik transkrypcyjny T-box TBX1 (UniProt O43435; znany również jako białko T-box 1, białko T-box specyficzne dla jąder) jest kodowany przez gen TBX1 (znany również jako CTHM, DGS, TBX1C, VCFS) (identyfikator genu 6899) u człowieka. TBX1 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych T-box, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu tkanek i narządów podczas rozwoju embrionalnego. TBX1 jest wymagany do rozwoju drugiego pola serca (SHF) dla rozwoju dróg odpływu poprzez regulację proliferacji i różnicowania komórek SHF. Wykazano również, że TBX1 negatywnie reguluje wzrost i różnicowanie komórek nabłonka grasicy (TEC) u myszy, a wygaszenie ekspresji genu Tbx1 w endodermie trzeciego woreczka gardłowego (3rd pp) jest warunkiem wstępnym organogenezy grasicy. Ludzkie mutacje TBX powodują zespół DiGeorge'a, charakteryzujący się hipoplazją przytarczyc, hipoplazją grasicy, wadami w drogach odpływu serca i anomaliami czaszkowo-twarzowymi.
Zaobserwowano ~48 kDa. Obliczono 43,13 kDa (izoforma A), 40,35 kDa (izoforma B) i 52,67 kDa (izoforma C; TBX1C). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy TBX1 znakowany GST.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TBX1 w 10 µg lizatów mysich komórek Neuro-2a i ludzkich komórek neuroblastoma SH-SY5Y.
Przeciwciało anty-TBX1, klon 7E12.1 jest przeciwciałem przeciwko TBX1 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Klon 7E12.1 został wyhodowany przeciwko rekombinowanemu fragmentowi pochodzącemu ze splicowanej izoformy A TBX1 (Uniprot O43435-1), reaktywność krzyżowa wobec splicowanej izoformy B i izoformy C (TBX1C) jest możliwa, ale nie została określona.
Physical form
Supernatant hodowli mysich monoklonalnych hybrydoma IgG2aκ bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HUVEC lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBX1 in 10 µg of HUVEC lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: AB15624
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE284SAB1405059WH0010716M1
description
culture supernatant, clone 7E12.1, from mouse
description
serum, from rabbit
description
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
7E12.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3D7, monoclonal
clone
3F6, monoclonal
Gene Information
human ... TBX1(6899)
Gene Information
human ... TBX5(6910)
Gene Information
human ... TBX21(30009)
Gene Information
human ... TBR1(10716)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)