Przejdź do
MABF958
Przeciwciało anty-CD47, klon PF3.1
clone PF3.1, from mouse
Synonim(y):
Leukocyte surface antigen CD47, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47, IAP, Integrin-associated protein, Protein MER6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PF3.1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PF3.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD47(961)
General description
33,47/30,00/31,45/32,10 kDa (dojrzała izoforma OA3-323/OA3-293/OA3-305/OA3-312) w przeliczeniu. ~60-65 kDa (glikozylowana) i ~35 kDa (deglikozylowana) zgłoszone (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
Antygen powierzchniowy leukocytów CD47 (UniProt Q08722; znany również jako antygenowe białko determinujące powierzchnię OA3, CD47, IAP, białko związane z integryną, białko MER6) jest kodowany przez gen CD47 (znany również jako MER6) (identyfikator genu 861) u człowieka. Pierwotnie zdefiniowana jako marker specyficzny dla raka jajnika, CD47 jest wieloprzezbłonową glikoproteiną ulegającą szerokiej ekspresji na wszystkich komórkach krwiotwórczych i większości innych typów komórek. CD47 odgrywa rolę w adhezji komórek za pośrednictwem αvβ3 i napływie Ca2+, a także w aktywacji płytek krwi poprzez interakcję z trombospondyną-1. Ponadto CD47 moduluje migrację neutrofili jednojądrzastych (PMN) przez monowarstwy śródbłonka i nabłonka. Wykazano, że szybkość migracji PMN stymulowanej fMLP jest zmniejszona przez blokadę funkcjonalną CD47 po leczeniu przeciwciałem neutralizującym, co można częściowo odwrócić przez hamowanie PI3K. Po stymulacji fMLP i po transmigracji PMN wykazano, że cząsteczki CD47 pochodzące z granulek wtórnych gromadzą się na błonie plazmatycznej, co skutkuje zwiększoną immunoreaktywnością CD47 na powierzchni komórki. CD47 jest wytwarzany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-18), która jest usuwana potranslacyjnie w celu uwolnienia 5-transbłonowego (a.a. 142-162, 177-197, 208-228, 236-256, 269-289) białka z jego N-końcowym końcem (a.19-141), składającym się prawie w całości z domeny podobnej do Ig typu V (a.a. 19-127), eksponowanym zewnątrzkomórkowo i jego C-końcowym końcem (a.a. 290-323) po stronie cytoplazmatycznej.
Immunogen
CD47 oczyszczony z ludzkich komórek śledziony (Liu, Y., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(43):40156-40166).
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała zwiększoną ilość powierzchniowego CD47 z ludzkich neutrofili polimorfojądrowych (PMN) po stymulacji fMLP i po transmigracji (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła dystrybucję CD47 wśród subkomórkowych frakcji ludzkich neutrofili polimorfojądrowych (PMN). Większość CD47 została znaleziona w kolokalizacji z CD11b w CD11b i granulkach wtórnych w niestymulowanych PMN, a zwiększoną lokalizację błony plazmatycznej zaobserwowano po stymulacji fMLP (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-CD47, klon PF3.1, nr kat. MABF958 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, immunoprecypitacji i Western Blotting do wykrywania CD47.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon PF3.1 wykrywa ludzki CD47 poprzez celowanie w domenę zewnątrzkomórkową CD47. W przeciwieństwie do klonu C5/D5 (nr kat. MABF959), klon PF3.1 nadaje się do immunoblottingu, ale nie nadaje się do neutralizacji sygnalizacji komórkowej zależnej od CD47, podczas gdy oba klony mogą barwić CD47 na powierzchni komórki (Liu, Y., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(43):40156-40166).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in human PBMCs.
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µL of this antibody detected CD47 surface expression on the gated lymphocytes population among one million human PBMCs.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF959SAB4700190MABF293
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
PF3.1, monoclonal
clone
C5/D5, monoclonal
clone
MEM-122, monoclonal
clone
8A9.1, monoclonal
Gene Information
human ... CD47(961)
Gene Information
human ... CD47(961)
Gene Information
human ... CD47(961)
Gene Information
human ... CD46(4179)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, pig, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c