Przejdź do
MABF846
Przeciwciało anty-LAG3, klon C9B7W (bez azydku)
Synonim(y):
LAG3|Białko genu aktywacji limfocytów 3|LAG-3|CD223
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
FACS, activity assay
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
General description
Gen aktywacji limfocytów 3 (LAG3), znany również jako klaster różnicowania 223 (CD223), jest białkiem błonowym nadrodziny immunoglobulin (IgSF) typu I kodowanym przez gen LAG3 u ludzi. LAG3 ulega ekspresji w ludzkich aktywowanych komórkach T i NK i bierze udział w aktywacji limfocytów, działając jako ligand dla cząsteczek głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy II.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie D2 mysiego LAG3.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła LAG3 w TILs od myszy B16 i MC38 (Woo, S., et al. (2011). Cancer Research. 72(4):917-927).
Flow Cytometry Analysis: Reprezentatywna partia wykryła LAG3 w aktywowanych limfocytach T od CD223-/- i CD2
Anti-LAG3 Antibody, clone C9B7W (Azide Free) to przeciwciało przeciwko LAG3 do stosowania w cytometrii przepływowej, w teście aktywności.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in Staph enterotoxin B treated mouse splenocyte.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 ug of this antibody detected LAG3 in Staph enterotoxin B treated mouse splenocyte.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF294MABF954HPA013967
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
clone
monoclonal
clone
8C7.1, monoclonal
clone
4-10-C9, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500