Clone 4H84 specifically detects human HLA-G.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 750,00 zł |
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4H84, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-G(3135)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła HLA-G w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tabata, T., et. al. (2012). Am J Pathol. 181(5):1540-59; Menier, C., et. al. (2003). Hum Immunol. 64(3):315-26; Ibrahim, E.C., et. al. (2003). Am J Pathol. 162(2):501-8; Tabata, T., et. al. (2016). Cell Host Microbe. 20(2):155-66; McMaster, M., et. al. (1998). J Immunol. 160(12):5922-8).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła HLA-G w zastosowaniach Western Blotting (Paul, P., et. al. (1999). Cancer Res. 59(8):1954-60; McMaster, M., et. al. (1998). J Immunol. 160(12):5922-8).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła HLA-G w zastosowaniach ELISA (McMaster, M., et. al. (1998). J Immunol. 160(12):5922-8).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła HLA-G w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Menier, C., et. al. (2003). Hum Immunol. 64(3):315-26).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HLA-G in human placenta tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... HLA-G(3135) | Gene Information human ... HLA-G(3135) | Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-C(3107), HLA-E(3133) | Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 4H84, monoclonal | clone 5A6G7, monoclonal | clone W6/32, monoclonal | clone W6/32, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity monkey, human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
-
Does it react with other HLA? Like HLA A B C DP DQ DR