Przejdź do
MABF2117
Przeciwciało przeciw peptydowi insulinowemu-MHC, klon mAb287
clone mAb287, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
mAb287, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, FACS, inhibition assay
Citations:
1
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb287, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG1κ
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ins1(16333)
General description
Cukrzyca młodzieńcza lub cukrzyca insulinozależna (IDDM) jest uważana za chorobę autoimmunologiczną, w której infiltracja wysepek przez limfocyty T, limfocyty B, makrofagi i komórki dendrytyczne prowadzi do ich postępującego zniszczenia. Doniesiono, że myszy bez otyłości z cukrzycą (NOD) wykazują ekspresję pojedynczej cząsteczki MHC klasy II, IAg7, która jest niezbędna do rozwoju IDDM. Wykazano, że główny epitop komórek T insuliny znajduje się w aminokwasach 9-23 łańcucha beta (B: 9-23), a peptyd ten może wiązać się z IAg7 w wielu pozycjach (rejestry). Patogenne limfocyty T CD4 mogą rozpoznawać kompleks beta 9-23:I Ag7, gdy peptyd insuliny jest związany w rejestrze 3 (R3), który umieszcza aminokwasy 14-22 łańcucha beta w pozycji rdzenia P1 do P9 i umieszcza argininę w pozycji P9, która jest wysoce niekorzystna dla kieszeni IAg7. Motywy wiążące IAg7 są zdegenerowane i zawierają małe hydrofobowe reszty w pozycji P4 i P6. To przeciwciało monoklonalne (klon mAb287) selektywnie wiąże się z B:9-23, gdy jest prezentowane przez IAg7 tylko w R3. Blokuje ono wiązanie tetramerów R3 IAg7-B:10-23 do komórek T i hamuje odpowiedź komórek T na rozpuszczalne peptydy B:9-23, ale nie wpływa na rozpoznawanie żadnego innego peptydu związanego z IAg7. Wykazano również, że przeciwciało to zmniejsza infiltrację komórek T u myszy NOD, opóźnia rozwój IDDM i jawnej hiperglikemii. (Ref.: Stratmann, T., et al. (2000). J Immunol. 165(6); 3214-3225; Zhang, L., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 111 (7); 2656-2661).
Immunogen
Rozpuszczalne peptydy I-Ag7 zawierające insulinę R3.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła peptyd insulinowy MHC w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Zhang, L., et. al. (2014). Proc Natl Acad Sci USA. 111(7):2656-61).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła peptyd insulinowy MHC w zastosowaniach ELISA (Zhang, L., et. al. (2014). Proc Natl Acad Sci USA. 111(7):2656-61).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała hamowała odpowiedzi in vitro hybrydom/transfectomas komórek T specyficznych dla insuliny. (Zhang, L., et. al. (2014). Proc Natl Acad Sci USA. 111(7):2656-61).
Przeciwciało przeciw peptydowi insulinowemu MHC, klon mAb287, nr kat. MABF2117, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa peptyd insuliny -MHC i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej i testach hamowania.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon mAb287 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które rozpoznaje kompleks molekularny mysiego MHC klasy II (nazwany I-Ag7) i peptyd pochodzący z łańcucha B insuliny, aminokwasy 9-22.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Isotype testing,
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF536MABC991MABF2085
description
clone mAb287, from mouse
description
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
description
clone 10F.9G2, from rat
description
clone mAb107, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Ins1(16333)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
nonhuman primates, human
clone
mAb287, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
10F.9G2, monoclonal
clone
mAb107, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)