Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 661,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Clone:
LTF-2, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
clone
LTF-2, monoclonal
purified by
affinity chromatography
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina LTF-2 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina LTF-2 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla szczurzych przeciwciał IgG2b.
Application
Ta szczurza monoklonalna kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2, koniugat FITC, nr kat. Nr kat. MABF1779 jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| clone LTF-2, monoclonal | clone LTF-2, monoclonal | clone LTF-2, monoclonal | clone LTF-2, monoclonal |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| isotype IgG2b | isotype IgG2b | isotype IgG2b | isotype IgG2b |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c