Przejdź do zawartości
MABF1816
Szczurza kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2, violetFluor® 450 przeciwciało sprzężone
clone LTF-2, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Immunoglobulin G2b, IgG2b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
LTF-2, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
LTF-2, monoclonal
purified by
affinity chromatography
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina LTF-2 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina LTF-2 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla szczurzych przeciwciał IgG2b.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Ta szczurza monoklonalna kontrola ujemna szczurzej IgG2b, klon LTF-2, koniugat violetFluor® 450, nr kat. Nr kat. MABF1816 jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2. To przeciwciało monoklonalne oczyszczono z supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii powinowactwa.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)