Przejdź do
MABF176D
Przeciwciało anty-CD2 (ludzkie), PE, klon RPA-2.10
clone RPA-2.10, from mouse, PE
Synonim(y):
T-cell surface antigen CD2, Erythrocyte receptor, LFA-2, LFA-3 receptor, Rosette receptor, T-cell surface antigen T11/Leu-5, CD antigen CD2, CD2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
883,00 zł
500 tests
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
human
Conjugate:
PE
Application:
FACS
Citations:
-
883,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RPA-2.10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD2(914)
General description
Przeciwciało RPA-2.10 reaguje z ludzkim CD2, glikoproteiną o masie około 50 kDa i członkiem nadrodziny Ig. CD2, znany również jako LFA-2, jest receptorem dla CD58 u ludzi i ulega ekspresji na powierzchni komórek 80-90% ludzkich limfocytów krwi obwodowej, podzbioru komórek NK i wszystkich dojrzałych limfocytów T. CD2 pośredniczy w adhezji limfocytów i bierze udział w aktywacji komórek T. RPA-2.10 blokuje mieszaną reakcję limfocytów.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało anty-CD2 (ludzkie), PE, klon RPA-2.10 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD2 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF176EMABF409MABF410
description
clone RPA-2.10, from mouse, PE
description
clone RPA-2.10, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
description
clone CD28.2, from mouse
description
clone CD28.2, from mouse
Gene Information
human ... CD2(914)
Gene Information
human ... CD2(914)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
PE
conjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
clone
RPA-2.10, monoclonal
clone
RPA-2.10, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)