Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 689,00 zł |
500 μg | Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2026Szczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone IM7, from rat, FITC conjugate | description clone IM7, from rat, violetFluor® 450 | description clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat | description clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| conjugate FITC conjugate | conjugate violetFluor® 450 | conjugate PE-Cy5 | conjugate APC-Cy7 |
| clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal |
| Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?