Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PK136, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP4(4134)
General description
Przeciwciało PK136 jest specyficzne dla mysiego NK1.1, transmembranowego receptora lektynowego typu II i członka rodziny receptorów lektynowych komórek zabójczych (KLR). NK1.1 ulega ekspresji na komórkach naturalnych zabójców (NK) i jest skorelowany z cytotoksycznym działaniem NK na komórki zakażone wirusem i komórki nowotworowe. NK1.1 ulega ekspresji na podgrupach komórek NKT u niektórych szczepów myszy (C57BL/6, FVB/N i NZB), ale nie występuje u innych (AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL i 129). Przypuszczalne podgrupy komórek NK i ich ekspresja antygenu NK1.1 są przedmiotem ciągłego zainteresowania, w tym komórki NK1.1+/CD117+ (c-Kit), o których donoszono, że są immunosupresyjne dla komórek T CD8+ w mechanizmie obejmującym PD-1 i PD-L1 (Ehlers i in. 2012. Endocrinology. 10: 1247). Przeciwciało PK136 może być stosowane do wykrywania ekspresji NK1.1 u szczepów myszy, w tym CE, B6, NZB, C58, Ma/My, ST, SJL i FVB. Przeciwciało reaguje z epitopem wspólnym dla alloantygenowych form NKR-P1B i NKR-P1C NK1.1 (Carlyle et al. 2006. J. Immunol. 176: 7511-7524).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-CD161 (NK1.1) (mysz), PE, klon PK136, nr kat. MABF1491 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD161 (NK1.1).
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?