Przejdź do
MABF146C
Przeciwciało anty-CD45 (mysz), PE-Cy7, klon 30-F11
clone 30-F11, from rat, PE-Cy7
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
30-F11, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
30-F11, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało 30-F11 reaguje z mysim CD45, który jest jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych i ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową występującą w kilku izoformach, z których każda jest generowana i wyrażana w specyficznych wzorcach komórkowych. Dzięki szerokiej dystrybucji w komórkach, CD45 ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcji leukocytów, regulując transdukcję sygnału i aktywację komórek związaną z receptorem komórek T, receptorem komórek B i receptorem IL-2. Inne formy CD45, o ograniczonej ekspresji komórkowej, obejmują CD45R (B220), CD45RA, CD45RB, CD45RO i inne. Przeciwciało 30-F11 jest szeroko stosowane jako marker leukocytów dla komórek B, podgrup komórek T i podgrup komórek NK.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD45 (mysz), PE-Cy7, klon 30-F11, nr kat. Nr kat. MABF1465 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD45.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD45 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1466MABF1471MABF591
description
clone 30-F11, from rat, PE-Cy7
description
clone 30-F11, from rat
description
clone 30-F11, from rat, redFluor® 710
description
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
PE-Cy7
conjugate
unconjugated
conjugate
redFluor® 710
conjugate
PE-Cy7
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
clone
30-F11, monoclonal
clone
30-F11, monoclonal
clone
30-F11, monoclonal
clone
A20, monoclonal
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)