Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AK-96, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AK-96, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRSF1(6426)
General description
Czynnik alternatywnego splicingu 1 (ASF-1), znany również jako SRp30a lub SF2, jest członkiem wysoce konserwatywnej rodziny białek SR, grupy białek zawierających domeny bogate w serynę/argininę, które odgrywają kluczową rolę w regulowanym i konstytutywnym splicingu prekursorowego mRNA. Rodzina białek SR charakteryzuje się posiadaniem od jednego do dwóch motywów rozpoznawania RNA zlokalizowanych w sekwencji n-końcowej oraz domeny RS w obrębie C-końca, która jest bogata w serynowo-argininowe powtórzenia dipeptydowe. ASF-1 odgrywa rolę hamującą w pomijaniu eksonów, w celu utrzymania dokładności splicingu i monitorowania alternatywnego splicingu. Badania wykazały, że ASF-1 odgrywa rolę w regulacji alternatywnego splicingu kaspazy-9, a także jest krytycznym składnikiem ceramidu, który działa jako mediator alternatywnego splicingu dla tej samej kaspazy.
~30 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu ASF-1.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml tego przeciwciała wykryło ASF-1 w 10 µg lizatu komórek Raji i HepG2.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ASF-1 w komórkach fibroblastów BJ (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ASF-1 w lizacie komórek fibroblastów BJ (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ASF-1 w komórkach fibroblastów BJ (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ASF-1 w lizacie komórek fibroblastów BJ (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
To przeciwciało anty-ASF-1, klon AK-96 jest zatwierdzone do stosowania w western blotting, IP i ICC do wykrywania ASF-1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ASF-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ASF-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE512
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c