Przejdź do
MABE870
Przeciwciało anty-Lin28A, klon 35L33G
clone 35L33G, from mouse
Synonim(y):
Protein lin-28 homolog A, Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, Lin28A
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
35L33G, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1918
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
35L33G, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIN28A(79727)
General description
Lin28 jest regulowanym rozwojowo białkiem wiążącym RNA (RBP). Jego regulacja w dół jest częściowo regulowana przez Lin4 i miR-125b, ssaczego mikro-RNA homologa Lin4. Wiadomo, że jest negatywnie regulowany przez kwas retinowy i działa jako wzmacniacz translacji, kierując określone mRNA do polisomów, a tym samym zwiększając wydajność syntezy białek poprzez zwiększenie liczby zdarzeń inicjacji na cząsteczkę mRNA. Lin28 jest niezbędny i wystarczający do selektywnego blokowania procesu rozszczepiania miRNA pri-let-7 w komórkach embrionalnych (Viswanathan, 2008). Lin28 jest negatywnym regulatorem biogenezy miRNA i może odgrywać rolę w blokowaniu różnicowania za pośrednictwem miRNA w komórkach macierzystych i niektórych nowotworach (Viswanathan, 2008). Mechanizm, za pomocą którego miR-125b represjonuje Lin28 w komórkach ssaków, wydaje się obejmować redukcję nie tylko wydajności translacji, ale także obfitości mRNA (Wu, 2005). Wykazano, że Lin28 jest niezbędny do różnicowania mięśni szkieletowych poprzez translacyjną regulację ekspresji IGF2. Wiadomo, że ulega ekspresji w jądrach, łożysku i embrionalnych komórkach macierzystych (ES).
~ 30 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Lin28A.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Lin28A w 10 µg lizatu komórek mESC i NTera2.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Lin28A w lizatach A3-1 mESC (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Analiza CLIP: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Lin28A w lizatach A3-1 mESC (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Przeciwciało anty-Lin28A, klon 35L33G jest przeciwciałem przeciwko Lin28A do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in H9 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin28A in 10 µg of H9 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300688MABE885MABE884
Gene Information
human ... LIN28A(79727)
Gene Information
human ... LIN28A(79727)
Gene Information
human ... LIN28B(389421)
Gene Information
human ... LIN28B(389421)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
35L33G, monoclonal
clone
polyclonal
clone
15G3, monoclonal
clone
17A2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c