Przejdź do
MABE425
Przeciwciało anty-DOT1L, klon 1A11.2
clone 1A11.2, from mouse
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specific, Disruptor of telomeric silencing-1 like, DOT1-like protein, H3-K79-HMTase, Histone H3-K79 methyltransferase, Lysine N-methyltransferase 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A11.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A11.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DOT1L(84444)
General description
N-metylotransferaza histon-lizyna, specyficzna dla lizyny-79 histonu H3 (EC 2.1.1.43; UniProt Q8TEK3; znana również jako Disruptor of telomeric silencing-1 like, DOT1-like protein, H3-K79-HMTase, Histone H3-K79 methyltransferase, Lysine N-methyltransferase 4) jest kodowana przez gen DOT1L (znany również jako KIAA1814, KMT4) (Gene ID 84444) u człowieka. Disruptor of telomeric silencing-1 like (DOT1L) katalizuje mono-, di- i tri-metylację histonu H3 na lizynie-79 (H3K79). Metylacja H3K79, w której pośredniczy DOT1L, jest związana z aktywną transkrypcją. Zgromadzone dowody wskazują na rolę DOT1L i H3K79 w wielu procesach biologicznych, w tym w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, cyklu komórkowym, rozwoju komórek embrionalnych, a także w inicjacji i utrzymaniu białaczki mieszanej (MLL). Białka fuzyjne MLL, takie jak AF9, AF10 i ENL, rekrutują DOT1L do swoich docelowych loci genowych, aby pomóc w promowaniu transkrypcji genów, które przyczyniają się do transformacji białaczkowej hematopoetycznych komórek progenitorowych. DOT1L został również zidentyfikowany jako koaktywator sygnalizacji Wnt w raku jelita grubego i wykazano, że indukuje transformację nowotworową unieśmiertelnionych ludzkich komórek nabłonkowych piersi oraz zwiększa inicjację guza i wzrost ludzkich komórek raka piersi. Ponadto DOT1L reguluje aktywność receptora androgenowego poprzez bezpośrednią metylację.
Zaobserwowano ~185/165 kDa. Obliczono 164,9 kDa (izoforma 1; Q8TEK3-2) i 184,9 kDa (izoforma 2; Q8TEK3-1).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (N-końcowa połowa).
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający wewnętrznej sekwencji w N-końcowej połowie ludzkiego DOT1L.
Application
To przeciwciało anty-DOT1L, klon 1A11.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania DOT1L.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Biochem/physiol Actions
Klon 1A11.2 wykrywa obie splicowane izoformy ludzkiego DOT1L zgłoszone przez UniProt (Q8TEK3).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DOT1L isoforms in 10 µg of Jurkat nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0084444M1MABE362ABE1867
clone
1A11.2, monoclonal
clone
6A6, monoclonal
clone
AE25, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... DOT1L(84444)
Gene Information
human ... DOT1L(84444)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
Gene Information
human ... KMT2D(8085)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c