Przejdź do
MABE1791M
Przeciwciało anty-KAT2A (GCN5), klon 2GC-2C11
clone 2GC-2C11, from mouse
Synonim(y):
Histone acetyltransferase KAT2A, EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2GC-2C11, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2GC-2C11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
General description
Acetylotransferaza histonowa KAT2A (UniProt: Q92830; znana również jako EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97) jest kodowana przez gen KAT2A (znany również jako GCN5, GCN5L2, HGCN5) (Gene ID: 2648) u człowieka. Acetylotransferaza histonowa KAT2A należy do rodziny acetylotransferaz i ulega ekspresji we wszystkich badanych tkankach. Jednak jej ekspresja jest najwyższa w jajnikach. Posiada trzy regiony wiążące acetylo-CoA (aa 579-581; 586-592; 617-620) i jedną bromodomenę. Działa jako acetylotransferaza histonowa (HAT) w celu promowania aktywacji transkrypcji. Acetylacja histonów daje specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji. Wykazuje znaczną aktywność acetylotransferazy histonowej z histonami rdzeniowymi, ale nie z cząsteczkami rdzeniowymi nukleosomów. KAT2A wykazuje również acetylację białek niehistonowych, takich jak CCAAT/enhancer-binding protein beta (CEBPB). W przypadku infekcji HIV-1, acetylotransferaza histonowa KAT2A jest rekrutowana przez wirusowe białko Tat i może regulować aktywność transaktywacyjną Tat oraz może pomagać w indukowaniu przebudowy chromatyny genów prowirusowych. Opisano dwie izoformy acetylotransferazy histonowej KAT2A, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 2 nie posiada pierwszych 410 aminokwasów.
Zaobserwowano ~94 kDa; obliczono 93,93 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej acetylotransferazy histonowej KAT2A.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło KAT2A (GCN5) w 10 µg lizatu komórek NIH/3T3.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła KAT2A (GCN5) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła KAT2A (GCN5) w zastosowaniach Western Blotting (Riss, A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(48):28997-9009; Helmlinger, D., et. al. (2006). PLoS Biol. 4(3):e67; Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Anti-KAT2A (GCN5), klon 2GC-2C11, nr kat. MABE1791, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko acetylotransferazie histonowej KAT2A i zostało przetestowane w Western Blotting i immunoprecypitacji.
Biochem/physiol Actions
Klon 2GC-2C11 wykrywa acetylotransferazę histonową KAT2A w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extracts.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KAT2A (GCN5) in 10 µg of HeLa cells nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1934SAB1403858SAB4503405
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
clone
2GC-2C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3F8, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
Gene Information
human ... HAT1(8520)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c