Przejdź do
MABE1008
Przeciwciało anty-TRAP, klon 2TRR-1B3
ascites fluid, clone 2TRR-1B3, from mouse
Synonim(y):
Transformation/transcription domain-associated protein, 350/400 kDa PCAF-associated factor, PAF350/400, STAF40, TR-AP, Tra1 homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2TRR-1B3, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Nie można obecnie kupić produktu MABE1008. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2TRR-1B3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRRAP(8295)
General description
Białko związane z domeną transformacji/transkrypcji (UniProt Q9Y4A5; znane również jako czynnik związany z PCAF 350/400 kDa, PAF350/400, STAF40, TR-AP, homolog Tra1) jest kodowane przez gen TRRAP (znany również jako PAF400) (identyfikator genu 8295) u człowieka. Białko związane z domeną transformacji/transkrypcji (TRRAP) jest składnikiem kofaktora współdzielonym przez kilka kompleksów acetylotransferazy histonowej (HAT), w tym SAGA (acetylotransferaza Spt-Ada-Gcn5), PCAF (czynnik związany z P300/CBP) i Tip60. TRRAP jest istotnym składnikiem mechanizmu modyfikacji epigenetycznej histonów, który odgrywa ważną rolę w regulacji progresji cyklu komórkowego. Zablokowanie genu Trrap lub obniżenie poziomu białka powoduje śmiertelność komórek i myszy, upośledzenie punktu kontrolnego wrzeciona i różnicowanie.
Zaobserwowano ~400 kDa. Obliczono 437,6 kDa (izoforma 1) i 434,4 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-końcowy sygnał lokalizacji jądrowej w regionie oddziałującym z TP53.
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający sekwencji z regionu oddziałującego z TP53 ludzkiego TRRAP.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało TRRAP z 1 ml (4,5 mg/mL) ekstraktu jądrowego HeLa (dzięki uprzejmości dr Mustapha OULAD-ABDELGHANI, IGBMC, Francja).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunodeprecjonowanego TRRAP przy użyciu ekstraktów białkowych kompatybilnych z niehomologicznym łączeniem końcowym/NHEJ przygotowanych z ludzkich komórek limfoblastoidalnych AAH-1 (Robert, F., et al. (2006). Mol. Cell. Biol. 26(2):402-412).
Przeciwciało anty-TRAP, klon 2TRR-1B3 jest przeciwciałem przeciwko TRRAP do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Biochem/physiol Actions
Sekwencja immunogenu jest obecna w obu splicowanych izoformach ludzkiego TRRAP zgłoszonych przez UniProt (Q9Y4A5).
Physical form
Mysz monoklonalna IgG2aκ ascites bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evalulated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TRRAP in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1078MABS14MABE78
description
ascites fluid, clone 2TRR-1B3, from mouse
description
ascites fluid, clone 23TA-1H8, from mouse
description
clone F11, from mouse
description
clone 3D1.2, from mouse
Gene Information
human ... TRRAP(8295)
Gene Information
human ... TAF10(6881)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MITF(4286)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
2TRR-1B3, monoclonal
clone
23TA-1H8, monoclonal
clone
F11, monoclonal
clone
3D1.2, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)