Przejdź do
MABD171
Przeciwciało anty-BMR2, klon 3F6
ascites fluid, clone 3F6, from mouse
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein receptor type-2BMP type-2 receptor, BMPR-2, Bone morphogenetic protein receptor type II, BMP type II receptor, BMPR-II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3F6, monoclonal
Species reactivity:
mouse, monkey, human, rat
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
3
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3F6, monoclonal
species reactivity
mouse, monkey, human, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMPR2(659)
General description
BMPR2 należy do rodziny receptorów białka morfogenetycznego kości (BMP), przezbłonowych kinaz serynowo-treoninowych. Ligandami tego receptora są BMP, które należą do nadrodziny TGF-β. BMP są zaangażowane w endochondralne tworzenie kości i embriogenezę. Białka te przekazują swoje sygnały poprzez tworzenie heteromerycznych kompleksów dwóch różnych typów receptorów kinazy serynowej (treoninowej): receptorów typu I o masie około 50-55 kD i receptorów typu II o masie około 70-80 kD. Receptory typu II wiążą ligandy pod nieobecność receptorów typu I, ale wymagają odpowiednich receptorów typu I do sygnalizacji, podczas gdy receptory typu I wymagają odpowiednich receptorów typu II do wiązania ligandów. Mutacje w tym genie są związane z pierwotnym nadciśnieniem płucnym, zarówno rodzinnym, jak i związanym z fenfluraminą, a także z chorobą naczyń płucnych.
Zaobserwowano ~115 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego BMR2 wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło BMPR2 w komórkach Eca109.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło BMPR2 w tkance mięśniowej i tkance raka nerki.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-BMR2, klon 3F6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, zatwierdzonym do stosowania w western blottingu, immunofluorescencji i IHC.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HeLa, A431, NIH/3T3, Cos7 i PC-12
Evaluated by Western Blot in HeLa, A431, NIH/3T3, Cos7 and PC-12 cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected BMPR2 in HeLa, A431, NIH/3T3, Cos7 and PC-12 cell lysates.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402129MABS419WH0000658M1
description
ascites fluid, clone 3F6, from mouse
description
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
ascites fluid, clone 4B7B2, from mouse
description
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... BMPR2(659)
Gene Information
human ... BMPR2(659)
Gene Information
human ... BMPR1A(657)
Gene Information
human ... BMPR1B(658)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
3F6, monoclonal
clone
4A2, monoclonal
clone
4B7B2, monoclonal
clone
2F3, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, monkey, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)