Przejdź do
MABC1211
Przeciwciało anty-sortujące Nexin-17, klon 4B8.1
clone 4B8.1, from mouse
Synonim(y):
Sorting nexin-17, SNX17
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4B8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNX17(9784)
General description
Nexina sortująca-17 (UniProt Q15036) jest kodowana przez gen SNX17 (znany również jako KIAA0064) (Gene ID 9784) u człowieka. Nexiny sortujące (SNX) stanowią rodzinę białek adaptorowych zaangażowanych w transport białek przez szlak endosomalny. Pierwotnie zidentyfikowana jako wiążący partner białka adhezji komórkowej P-selektyny, sorting nexin-17 (SNX17) od tego czasu wykazano, że pośredniczy w internalizacji i recyklingu wielu białek powierzchniowych komórek, w tym P-selektyny, białka prekursorowego amyloidu (APP), integryny β1, receptora lipoprotein o niskiej gęstości (LDLR), białka związanego z LDLR (Lrp1), ApoER2 i FEEL1. Wszystkie białka SNX zawierają konserwatywną domenę phox homology (PX), która pośredniczy w wiązaniu fosfoinozytydów w sposób specyficzny dla typu SNX, a także różne moduły rusztowania, w tym domeny SH3, BAR i PDZ. Domena PX SNX17 (a.a. 1-109) wykazuje specyficzność dla 3-monofosforanu fosfatydyloinozytolu, który jest wzbogacony na cytoplazmatycznej powierzchni wczesnego endosomu. SNX17 zawiera również domenę 4.1 białko/ezryna/radyksyna/mozyna (FERM) (a.a. 115-432) składającą się z subdomeny asocjacji ubikwityna/Ras (RA) znanej jako płat F1 (a.a. 113-205), płat F2 (a.206-269) o strukturze helikalnej podobnej do białka wiążącego acylo-CoA oraz płata F3 (a.a. 270-388) podobnego do domeny wiążącej fosfotyrozynę (PTB)/domeny homologii pleckstyny. Domena FERM pośredniczy w interakcji z białkami zawierającymi motyw Asn-Pro-Xaa-Tyr/Phe (NPX(Y/F)) w celu internalizacji, a także w interakcji z białkami adaptorowymi zawierającymi domeny PTB (lub FERM) w celu wywołania zdarzeń sygnalizacyjnych.
Zaobserwowano ~52 kDa. Obliczono 52,90 kDa (izoforma 1) i 50,00 kDa (izoforma 2).
Immunogen
Epitop: W regionie podobnym do FERM.
Znakowany GST rekombinowany fragment z regionu podobnego do FERM ludzkiej Nexin-17.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Sorting Nexin-17 w ludzkich skrawkach tkanek trzustki, prostaty i kory mózgowej.
To przeciwciało anty-Sorting Nexin-17, klon 4B8.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii do wykrywania Sorting Nexin-17.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Biochem/physiol Actions
Klon 4B8.1 rozpoznaje wewnętrzny epitop w regionie podobnym do FERM obecnym w obu splicowanych izoformach ludzkiej nexiny sortującej-17 zgłoszonej przez UniProt (Q15036).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in U251 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sorting Nexin-17 in 10 µg of U251 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC940ABC1444HPA024730
species reactivity
human
species reactivity
human, canine
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
4B8.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SNX17(9784)
Gene Information
human ... SNX18(112574)
Gene Information
mouse ... Snx11(74479)
Gene Information
human ... SNX16(64089)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1