Przejdź do
MABC1142
Przeciwciało anty-TIMP-4, klon 9:4-7
clone 4-7, from mouse
Synonim(y):
Tissue inhibitor of metalloproteinases 4, Metalloproteinase inhibitor 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
726,00 zł
617,10 zł
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4-7, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
1
617,10 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 15%
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4-7, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP4(7079)
General description
25,50 kDa.
Tkankowy inhibitor metaloproteinaz 4 (UniProt: Q99727; znany również jako inhibitor metaloproteinaz 4, TIMP-4) jest kodowany przez gen TIMP4 (Gene ID: 7079) u człowieka. Tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP) reprezentują rodzinę wszechobecnych białek, które są naturalnymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy (MMP). Znanych jest czterech członków rodziny TIMP, oznaczonych jako TIMP-1, 2, 3 i 4. TIMP-4 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-29), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Posiada dwa regiony wiążące MMP (aa 30-33 i 99-100). Ekspresję TIMP-4 obserwuje się w sercu, mózgu, trzustce, nerkach, okrężnicy, jądrach i tkance tłuszczowej. Jednak podwyższony poziom TIMP-4 odnotowano w różnych tkankach nowotworowych, w tym w piersi, jajniku, prostacie, okrężnicy i nerkach i jest on związany ze złym rokowaniem przeżycia. W związku z tym może służyć jako użyteczny marker progresji choroby. Wykazano, że TIMP-4 kompleksuje MMP i nieodwracalnie inaktywuje je poprzez wiązanie z ich katalitycznym kofaktorem cynkowym. Ten klon (9:4 7) jest specyficzny dla ludzkiego TIMP-4 i nie wykazuje żadnej reaktywności krzyżowej z innymi TIMP. (Ref.: Gomez, DE., et al. (1997). Eur. J. Cell. Biol. 74(2); 111-122; Donover, PS et AL (2010). J. Cell. Biochem. 110(5); 1255-1261).
Immunogen
Rekombinowany ludzki TIMP-4 o pełnej długości znakowany GST.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TIMP-4 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła TIMP-4 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła TIMP-4 w zastosowaniach ELISA (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TIMP-4 w zastosowaniach Western Blotting (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Anti-TIMP-4, klon 9:4-7, nr kat. MABC1142, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym tkankowy inhibitor metaloproteinazy macierzy 4 i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 9:4-7 specyficznie wykrywa ludzki TIMP-4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human breast cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TIMP-4 in human breast cancer tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3310AB6000MAB13429
description
clone 4-7, from mouse
description
clone 67-4H11, Chemicon®, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, goat, guinea pig, rat, human, bovine, mouse
species reactivity
horse, human, rat
species reactivity
human
clone
4-7, monoclonal
clone
67-4H11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
102D1, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... TIMP4(7079)
Gene Information
human ... TIMP2(7077)
Gene Information
human ... TIMP3(7078)
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)