Merck
MAB13429
Przeciwciało anty-TIMP-1, klon 102D1
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
102D1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
102D1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Immunogen
Rekombinowany ludzki TIMP-1.
Application
Przeciwciało anty-TIMP-1, klon 102D1 jest przeciwciałem przeciwko TIMP-1 do stosowania w WB, IH(P).
Western Blotting: 1-2 μg/mL przez 2 godziny w temperaturze pokojowej
Immunohistochemia: Tkanki utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie: 1-2 μg/mL przez 30 min. w temperaturze pokojowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje glikoproteinę o masie 28,5 kDa, która jest identyfikowana jako tkankowy inhibitor metaloproteinaz-1 (TIMP-1). TIMP-1 i TIMP-2 mają podobne właściwości, w szczególności w hamowaniu enzymów z rodziny metaloproteinaz macierzy i uważa się, że mają ogromne znaczenie w utrzymaniu integralności tkanki łącznej. TIMP-1 tworzy kompleks o stechiometrii 1:1 z aktywowaną kolagenazą śródmiąższową, aktywowaną stromelizyną, aktywną formą 72 kDa kolagenazy typu IV (znaną również jako MMP-2 lub żelatynaza A) oraz utajoną i aktywną formą 92 kDa kolagenazy typu IV (znaną również jako MMP-9 lub żelatynaza B). TIMP hamują proteolityczną inwazyjność komórek nowotworowych i prawidłowych komórek trofoblastów łożyska.
Lokalizacja komórkowa:
Cytoplazmatyczna
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony z płynu puchlinowego za pomocą chromatografii białka G. Płyn w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: Kolumny cytotrofoblastyczne, śródbłonkowe i fibroblastyczne komórki zrębu kosmków oraz duże zdziesiątkowane komórki błony płodowej w łożysku1.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)