Przejdź do
MABC1137
Przeciwciało anty-RKIP, klon 4A11
clone 4A11, from mouse
Synonim(y):
Raf kinase inhibitor protein, Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4A11, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4A11, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
General description
Białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 1 (UniProt: P30086; znane również jako PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein, Raf kinase inhibitor protein, RKIP) jest kodowane przez gen PEBP1 (znany również jako PBP, PEBP) (Gene ID: 5037) u człowieka. RKIP jest członkiem rodziny białek wiążących fosfatydyloetanoloaminę (PEBP), które antagonizują wiele szlaków przetrwania komórek, takich jak Ras-Raf-1, MEK/ERK, NF-B i receptor kinazy 2 sprzężony z białkiem G, a tym samym modulują wzrost komórek, apoptozę, ruchliwość, inwazję i przerzuty. Wykazano, że nadekspresja RKIP hamuje autofosforylację i aktywację c-Src oraz fosforylację i aktywację STAT3 za pośrednictwem IL-6, JAK1 i 2- oraz Raf. Wykazano, że nadekspresja RKIP uwrażliwia komórki nowotworowe na apoptozę indukowaną lekami chemioterapeutycznymi. Dlatego też jest uważany za supresor przerzutów i marker prognostyczny w kilku nowotworach. Klon 4A11 wykazuje specyficzne barwienie w utrwalonych w formalinie komórkach NIH3T3 transfekowanych GFP-PEBP1 oraz w niektórych komórkach raka trzustki. (Ref.: Odabaei, G., et al. (2004). Adv. Cancer Res. 91; 169-200; Yousuf, S., et al. (2014). PLoS One 9(3); e92478).
~23 kDa; 21,06 kDa obliczone. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczone natywne i zdenaturowane białko inhibitora kinazy Raf (RKIP).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło RKIP w wycinkach tkanek ludzkiej trzustki i ludzkiej tarczycy.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła RKIP w zastosowaniach immunohistochemicznych (Wang, X., et. al. (2010). J Immunol Methods. 362(1-2):151-60).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła RKIP w zastosowaniach immunocytochemicznych (Wang, X., et. al. (2010). J Immunol Methods. 362(1-2):151-60).
Wykrywa białko inhibitora kinazy Raf (białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 1) przy użyciu tego mysiego monoklonalnego anty-RKIP, klon 4A11, nr kat. Nr kat. MABC1137, testowanego do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii i immunohistochemii (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 4A11 specyficznie wykrywa ludzkie białko inhibitora kinazy Raf (RKIP).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym PBS bez azydku
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RKIP in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502058SAB2500773HPA008819
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
canine, human, rat, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
clone
4A11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated