Przejdź do
MAB8744
Przeciwciało przeciwko zapaleniu mózgu St. Louis, MSI-7, klon 6B6C-1
clone 6b6c-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
SLE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6b6c-1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, inhibition assay
Citations:
19
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
6b6c-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination)
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: MSI-7
Application
ELISA
Immunofluorescencja pośrednia Hamowanie hemaglutynacji
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw zapaleniu mózgu St. Louis, MSI-7, klon 6B6C-1 wykrywa poziom zapalenia mózgu St. Louis i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, HI i IF.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Reaktywność krzyżowa z zapaleniem mózgu St. Louis (MSI-7), japońskim zapaleniem mózgu (Nakayama), zapaleniem mózgu Zachodniego Nilu (EG 101), zapaleniem mózgu Murray Valley (Original), żółtą gorączką (17D), denga 1 (Hawaje), denga 2 (Nowa Gwinea C), denga 3 (H87) i denga 4 (H241) jest określana za pomocą testu ELISA.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina mysia w 20 mM fosforanie sodu, 250 mM NaCl, pH. 7,6, z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Kultura pacjenta
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB8754CBL101MAB984
description
clone 6b6c-1, Chemicon®, from mouse
description
clone 1A4B.6, Chemicon®, from mouse
description
clone MK1A6, Chemicon®, from mouse
description
ascites fluid, clone 2D12.A, Chemicon®
clone
6b6c-1, monoclonal
clone
1A4B.6, monoclonal
clone
MK1A6, monoclonal
clone
2D12.A, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination), immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination)
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination)
technique(s)
inhibition assay: suitable (hemagglutination), neutralization: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is it the HRP-conjugated concentrated? Lyofilizated?
    1 answer
    1. This antibody is not conjugated to HRP. The product has not been lyophilized. This item is Protein A Purified mouse immunoglobulin in 20 mM sodium phosphate, 250 mM NaCl, pH 7.6, with 0.1% sodium azide as a preservative. The concentration is 1 mg/mL.