MAB8716RU
Anti-Rabies Antibody, clone C4-62-15-2
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Synonim(y):
Rabies Antiserum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C4-62-15-2, monoclonal
oczyszczone przez
using Protein A (Affinity Purified)
reaktywność gatunkowa
rabies virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
2-8°C
Immunogen
Zastosowanie
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone C4-62-15-2, Cat. No. MAB8716RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies Virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2