Przejdź do
MAB8671F
Przeciwciało przeciw grypie B, rdzeń, klon 22D5-12-13, sprzężone z FITC
clone 22D5-12-13, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
22D5-12-13, monoclonal
Application:
IF
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22D5-12-13, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Application
Anti-Influenza B Antibody, Core, clone 22D5-12-13, FITC-conjugated jest przeciwciałem przeciwko grypie B do stosowania w IF.
Biochem/physiol Actions
Grypa B, swoista przeciw rdzeniowi; reaguje ze wszystkimi testowanymi szczepami grypy B. Brak reaktywności z grypą A lub innymi wirusami układu oddechowego
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB8671MAB1961FCBL458F
clone
22D5-12-13, monoclonal
clone
22D5-12-13, monoclonal
clone
P1F6, monoclonal
clone
4F10, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, chicken
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c