Przejdź do
MAB5442
Przeciwciało anty-Collapsin Response Mediated Protein 5, klon CR-1
culture supernatant, clone CR-1, Chemicon®
Synonim(y):
CRMP5, DRP-5, ULIP-6, CRAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CR-1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
CR-1, monoclonal
species reactivity
rat, human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPYSL5(56896)
Immunogen
CRMP-5 oczyszczony z mózgu szczura i człowieka.
Application
Przeciwciało anty-Collapsin Response Mediated Protein 5, klon CR-1 wykrywa poziom białka Collapsin Response Mediated Protein 5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Western blot: 1:500-1:2,000 na ekstraktach z mózgu człowieka i szczura. 1:500-1:2,000 na ludzkim drobnokomórkowym raku płuc. 1:1,500-1:6,000 na bydlęcych ekstraktach z siatkówki i nerwu wzrokowego.
Immunohistochemia: 1:50-1:200 na zamrożonych skrawkach siatkówki bydlęcej utrwalonych 10% formaliną. Brak reaktywności na móżdżku myszy.
Izolacja białka: Związany z Bio-Rad Affi-gel (nr kat. 153-6046) w celu wyciągnięcia natywnego CRMP-5 z wodnych ekstraktów mózgu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Biochem/physiol Actions
Białko pośredniczące w odpowiedzi na kolapsynę-5 (CRMP-5). Przeciwciało wiąże się z regionem ludzkiego białka od ~369 do 564 aminokwasów.
Physical form
Nieoczyszczony supernatant hodowli tkankowej z systemu perfuzji, przefiltrowany przez membranę 0,2 μm przed fiolkowaniem. Produkt zawiera 20% FBS i cyprofloksacynę w końcowym stężeniu 10 μg/ml.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Zastosowania przeciwciał CR-1 i CR-3 są objęte oczekującymi wnioskami patentowymi przypisanymi do Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) i są własnością MFMER. Akademickie instytucje badawcze non-profit otrzymują automatyczną licencję wraz z zakupem tego produktu na używanie przeciwciała wyłącznie do wewnętrznych, niesponsorowanych, niekomercyjnych, akademickich celów badawczych, która to licencja wyraźnie wyklucza prawo do sprzedaży lub innego przekazywania przeciwciała lub jego pochodnych stronom trzecim. Akceptując niniejszą licencję, wszyscy użytkownicy przyjmują do wiadomości, że przeciwciała CR-1 i CR-3 mają charakter eksperymentalny. MFMER nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, oświadczeń lub rękojmi jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do przeciwciał CR-1 i CR-3, patentów lub produktu. Wszystkie inne osoby są proszone o zwrócenie się o licencję do MFMER przed zakupem tego przeciwciała lub użyciem go w jakimkolwiek celu. Aby uzyskać informacje na temat licencji, prosimy o kontakt z Mayo Medical Ventures, Office of Technology Commercialization pod numerem (507) 284-8878.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1411116SAB4301398SAB5700485
description
culture supernatant, clone CR-1, Chemicon®
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
-
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... DPYSL5(56896)
Gene Information
human ... DPYSL5(56896)
Gene Information
human ... DPYSL2(1808)
Gene Information
human ... DPYSL2(1808)
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, human, bovine
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
clone
CR-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)