Przejdź do
MAB5240
Przeciwciało anty-fosfacan
culture supernatant, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
1540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRZ1(5803)
General description
Fosfakan jest rozpuszczalnym proteoglikanem specyficznym dla tkanki nerwowej, który, jak się uważa, reguluje wzrost aksonów. Jest syntetyzowany przez glej i wiąże się z neuronami i cząsteczkami adhezyjnymi komórek nerwowych tenascyną, N-CAM lub NG-CAM, ale nie z lamininą i fibronektyną. Fosfakan działa jako silny inhibitor adhezji komórek i wzrostu neurytów.
Immunogen
Mieszanka proteoglikanów siarczanu chondroityny z kurczaka.
Application
Western blot: 1:1,000
Próbki muszą być trawione chondroitynazą przed uruchomieniem na żelach SDS, ponieważ niestrawiony fosfakan jest zbyt duży dla większości żeli. Stężenie chondroitynazy wynosi 10U/ml w Tris-HCL pH 8,0. Przygotować ekstrakt tkankowy lub komórkowy w 20-50mM Tris pH 7,6-8,0 z 0,15M NaCl w obecności inhibitorów proteazy. Dodać 1 mikrolitr enzymu do 30 mikrolitrów ekstraktu i inkubować 30 minut w 37C. Następnie dodać bufor do próbek SDS, podgrzać lub zagotować próbkę jak zwykle dla próbek redukujących SDS.
Immunohistochemia: 1:20 Działa na tkankach utrwalonych zimnym metanolem lub paraformaldehydem. Działa na tkankach zatopionych w parafinie. Leczenie tkanki chondroitynazą polega na traktowaniu zamontowanego wycinka tkanki roztworem PBS plus 0,5U / ml chondroitynazy ABC przez 30 minut w temperaturze pokojowej przed zablokowaniem i barwieniem przeciwciał.
Immunocytochemia: nie testowano
ELISA: Doskonały dla białka rdzenia i monomeru.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj fosfakan za pomocą tego przeciwciała anty-fosfakanowego zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB, IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Biochem/physiol Actions
Phosphacan (receptorowa fosfataza tyrozynowa beta).
Physical form
Supernatant hodowli tkankowej. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB5210MABS1824MABN528
species reactivity
chicken
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
antibody form
culture supernatant
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
Gene Information
human ... PTPRZ1(5803)
Gene Information
human ... PTPRZ1(5803)
Gene Information
human ... PTPRS(5802)
Gene Information
human ... GPC4(2239)
clone
monoclonal
clone
122.2, monoclonal
clone
9H3.1, monoclonal
clone
1C7.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c