KN03A10FF1
Opticap® XL Capsule Filter
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
device size
10 in.
filter L
13.2 in. (33.5 cm)
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
filter filtration area
0.42 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in. , sanitary flange
inlet to outlet width
33.5 cm (13.2 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
macierz
Polygard®-CN
wielkość porów
0.3 μm pore size
dopasowywanie
inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Applicaiton: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations