Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
36 in. , 914 mm
W
24 in.
depth
24 in.
weight
128 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?