Przejdź do
IT5SP0016
Zestaw materiałów pomocniczych IT5 - Zbiór wszystkich kabli zasilających, węży itp. dostarczanych w standardzie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
3990,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
102 mm , 4 in.
W
8 in.
depth
6 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IT5SP0007IT5SP0009IT5SP0002
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
W
8 in.
W
1 in.
W
8 in.
W
8 in.
depth
6 in.
depth
12 in.
depth
8 in.
depth
6 in.
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
weight
16 oz
weight
8 oz
weight
8 oz
weight
16 oz
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)