Przejdź do zawartości
IT5SP0014
F1 Filter Assembly, Water Trap
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
1 in. , 25 mm
W
4 in.
depth
3 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)