Przejdź do
IM09L
Anty-MMP-9 (Ab-1) mysie mAb (6-6B)
lyophilized, clone 6-6B, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
6-6B, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
19
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6-6B, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL)
Immunoprecipitation (see appplication references)
Neutralization Studies
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP9(4318)
General description
To mysie mAb anty-MMP-9 (Ab-1) (6-6B) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji, badaniach neutralizacji, skrawkach parafinowych do wykrywania MMP-9 (Ab-1).
Metaloproteinazy macierzy (MMP′) to rodzina enzymów odpowiedzialnych za degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak kolagen, laminina i proteoglikany. Oprócz homologii sekwencji, wszystkie MMP mają następujące cechy: mechanizm katalityczny zależy od jonu cynku w centrum aktywnym, rozszczepiają jeden lub więcej składników macierzy zewnątrzkomórkowej, są wydzielane jako zymogeny, które są aktywowane przez usunięcie segmentu ~ 10 kDa z końca N i są hamowane przez tkankowy inhibitor metaloproteinaz (TIMP). Enzymy te biorą udział w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak embriogeneza i przebudowa tkanek, i mogą odgrywać ważną rolę w zapaleniu stawów, zapaleniu przyzębia i przerzutach. MMP-9 (żelatynaza B, żelatynaza 92 kDa/kolagenaza typu IV) jest wydzielana jako zymogen 92 kDa, który jest przetwarzany proteolitycznie do postaci aktywnej 83 kDa; wykryto również 68 kDa. MMP-9, wraz z najbliżej spokrewnionym członkiem rodziny MMP, MMP-2, wykazują specyficzność substratową wobec kolagenów typu IV i V, żelatyny i elastyny. Liczne badania wykazały korelację między ekspresją kolagenazy a potencjałem przerzutowym. Podwyższony poziom MMP-9 w osoczu sugeruje, że może to być przydatny marker do diagnozowania lub prognozowania raka w ogóle.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje ~92 kDa utajone i ~83 kDa aktywne formy ludzkiego MMP-9 w warunkach nieredukujących, ale tylko formę utajoną w warunkach redukujących.
Rozpoznaje utajone i aktywne formy MMP-9 o masie cząsteczkowej ~92 kDa i ~83 kDa w warunkach nieredukujących, ale tylko formę utajoną w warunkach redukujących. Hamuje aktywność enzymatyczną MMP-9. W przypadku skrawków parafinowych należy użyć nr kat. Nr kat. IM37L.
Immunogen
Człowiek
MMP-9 z pożywki kondycjonowanej stymulowanych PMA ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080
Application
Immunoblotting (2 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz odniesienia do aplikacji)
Badania neutralizacji (patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Physical form
Liofilizowany z lotnego buforu, 100 µg BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 4°C do czasu rekonstytucji, a następnie przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C lub 4°C z 0,1% azydkiem. Ponownie zawiesić przeciwciało w sterylnym PBS, pH 7,4, lub sterylnym 20 mM roztworze Tris-saline, pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml; produkt będzie bardziej stabilny, jeśli zostanie dodany 0,1% azydek sodu (nie dodawać azydku, jeśli przeciwciało ma być stosowane z żywymi komórkami). Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 h. Zamrażanie podwielokrotności jest najlepsze do długotrwałego przechowywania odtworzonego produktu; należy unikać powtarzającego się zamrażania i rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Białko MMP-9 (nr kat. PF024 lub PF038)
Other Notes
Cottam, D.W. i Rees, R.C. 1993. Intl. J. of Oncol.2, 861.
Nakajima, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 5802.
Ramos-DeSimone, et al. 1993. Hybridoma. 12, 349.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB.7, 1434.
Zucker, S., et al. 1993. Cancer Res.53, 140.
Woessner, J.F. 1991. FASEB. 5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M.M. Gottesman. Vol. 1; 99-106.
Hamuje aktywność enzymatyczną MMP-9. Do barwienia skrawków parafinowych należy użyć przeciwciała Anti-MMP-9 (626-644) (Ab-3) Mouse mAb (56-2A4) (nr kat. IM37L). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IM37MABT531IM40
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rabbit, rat, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP7(4316)
clone
6-6B, monoclonal
clone
56-2A4, monoclonal
clone
3D6.3, monoclonal
clone
141-7B2, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2