HTBP01300
Polycarbonate Membrane Filter, 0.4 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
śr. filtra
13 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
kolor
brown
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
macierz
Isopore™
wielkość porów
0.4 μm pore size
5-20 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
- Fluorescent microscopy
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
Przestroga