HTTP01300
Polycarbonate Membrane Filter, 0.4 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
Wybierz wielkość
564,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
564,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
≥7 L/min air flow rate at 10 psi
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
10 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
0.4 μm pore size
10-20 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
- Absorbable organic halides (AOX)
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
Przestroga