Przejdź do
GR13L
Anty-EGFR (Ab-3) mysie mAb (225)
lyophilized, clone 225, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-EGF-R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
225, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
5
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
225, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoprecipitation (1-2 µg per sample)
Neutralization Studies (2 µg/mL and application references))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Anty-EGFR (Ab-3), mysi monoklonalny, klon 225 rozpoznaje białko receptora naskórkowego czynnika wzrostu o masie ~170 kDa. Jest zatwierdzony do stosowania w immunoprecypitacji i neutralizacji.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS-1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko receptora naskórkowego czynnika wzrostu o masie ~170 kDa.
Rozpoznaje białko receptora naskórkowego czynnika wzrostu o masie ~170 kDa w komórkach A431.
Immunogen
Człowiek
częściowo oczyszczony ludzki EGFR z komórek A431
Application
Immunoprecypitacja (1-2 µg na próbkę)
Badania neutralizacji (2 µg/ml, patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Physical form
Liofilizowany z 20 mM roztworu wodorowęglanu amonu, 100 µg BSA.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą sterylnego PBS, pH 7,4 lub sterylnego 20 mM Tris-saline (20 mM Tris zawierającego 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml. Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 h. Po rekonstytucji, podziel i zamroź (-20°C) do długotrwałego przechowywania lub przechowuj w lodówce w temperaturze 4°C z 0,1% azydkiem do krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki HL-60
Kontrola pozytywna
Komórki A431
Other Notes
Hunter T. 1984. Nature311, 414.
Reynolds, F.H., et. al 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. i Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Wykazano, że przeciwciało to hamuje ksenografie ludzkich guzów u nagich myszy. Hamuje ono wiązanie EGF z jego receptorem i jest antagonistą aktywności kinazy tyrozynowej stymulowanej przez EGF in vivo. Hamuje również powstawanie guza A431 u nagich myszy. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GR15LGR01LGR15
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
225, monoclonal
clone
EGFR.1, monoclonal
clone
528, monoclonal
clone
EGFR.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-EGFR (Ab-3) mysie mAb (225)
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)