Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Pierwotnie opisane białko IL-17, obecnie znane jako IL-17A, jest homodimerem dwóch 136-aminokwasowych łańcuchów, wydzielanym przez aktywowane limfocyty T, które działają na komórki zrębu w celu indukcji produkcji prozapalnych i hematopoetycznych bioaktywnych cząsteczek. Obecnie IL-17 reprezentuje rodzinę strukturalnie powiązanych cytokin, które mają wysoce konserwatywny region C-końcowy, ale różnią się od siebie regionami N-końcowymi i różnymi rolami biologicznymi. Sześciu znanych członków tej rodziny, od IL-17A do IL-17F, jest wydzielanych jako homodimery. IL-17A wykazuje międzygatunkową bioaktywność między komórkami ludzkimi i mysimi.
Rekombinowana ludzka IL-17A jest homodimerem o masie 31,3 kDa połączonym dwusiarczkiem z dwóch łańcuchów polipeptydowych o długości 137 aminokwasów.
Rekombinowana ludzka IL-17A jest homodimerem o masie 31,3 kDa połączonym dwusiarczkiem z dwóch łańcuchów polipeptydowych o długości 137 aminokwasów.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany bez dodatków i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Assay #1: Determined by the dosedependent induction of IL-6 in primary human foreskin fibroblast. The expected ED50 is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg.
Assay #2: Measured by its ability to induce IL-6 production by NHDF cells.
Assay #2: Measured by its ability to induce IL-6 production by NHDF cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?